Tisk…
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic Acid Octyl Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octyl 4-Hydroxybenzoate, 2-Ethylhexylparaben, Octylparaben, 2-Ethylhexyl 4-hydroxybenzoate
OR950764-1G OR950764-5G OR950764-25G
APOSOR950764-1GEA 622 CZK
APOSOR950764-1G APOSOR950764-5G APOSOR950764-25G
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250.34 g/mol
Bod varu: 362.6/760 mm °C
Bod tání: 118…120 °C
Hustota: 1.035
Bod vzplanutí: 144.6 °C
MDL Number: MFCD00016472
CAS číslo: 5153-25-3