Tisk…
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
OR938515-250MG OR938515-1G OR938515-5G
APOSOR938515-250MGEA 4370 CZK
APOSOR938515-250MG APOSOR938515-1G APOSOR938515-5G
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol 95%
4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol
Vzorec: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Bod varu: 256 °C
MDL Number: MFCD11520548
CAS číslo: 148356-06-3
UN: 2735
ADR: 8,III