Tisk…
(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR911848-250MG OR911848-1G OR911848-5G
APOSOR911848-250MGEA 1660 CZK
APOSOR911848-250MG APOSOR911848-1G APOSOR911848-5G
(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
(R)-1-Chloropropan-2-ol
Vzorec: C₃H₇ClO
MDL Number: MFCD01862132
CAS číslo: 19141-39-0
UN: 1987
ADR: 3,III