Tisk…
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
OR72059-100G OR72059-500G
APOSOR72059-100GEA 2400 CZK
APOSOR72059-100G APOSOR72059-500G
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂O
MW: 268,36 g/mol
Bod varu: 360 °C
Bod tání: 171 - 176 °C
Bod vzplanutí: 220 °C
MDL Number: MFCD00008312
CAS číslo: 90-94-8