Tisk…
7-Bromoheptanoic acid 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR62069-25G OR62069-100G
APOSOR62069-25GEA 1160 CZK
APOSOR62069-25G APOSOR62069-100G
7-Bromoheptanoic acid 94%
7-Bromoheptanoic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Vzorec: C₇H₁₃BrO₂
MDL Number: MFCD00037800
CAS číslo: 30515-28-7
UN: 3261
ADR: 8,III