Tisk…
2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501817-250MG PC501817-1G PC501817-5G
APOSPC501817-250MGEA 6220 CZK
APOSPC501817-250MG APOSPC501817-1G APOSPC501817-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₂O
MW: 313.92 g/mol
MDL Number: MFCD28061331
CAS číslo: 1807197-48-3
UN: 3265
ADR: 8 II