Tisk…
4-Fluorobenzamidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluorophenylformamidine hydrochloride
PC401011-1G PC401011-5G PC401011-10G
APOSPC401011-1GEA 1540 CZK
APOSPC401011-1G APOSPC401011-5G APOSPC401011-10G
4-Fluorobenzamidine hydrochloride 97%
4-Fluorobenzamidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClFN₂
MW: 174.61
Bod tání: 221 °C
MDL Number: MFCD04114421
CAS číslo: 456-14-4
UN: 2811