Tisk…
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR41032-5G OR41032-25G OR41032-100G
APOSOR41032-5GEA 622 CZK
APOSOR41032-5G APOSOR41032-25G APOSOR41032-100G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Vzorec: C₂₇H₂₆P₂
Bod tání: 63 - 65 °C
MDL Number: MFCD00003050
CAS číslo: 6737-42-4