Tisk…
Acetohydroxamic acid tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR72063-25G OR72063-100G
APOSOR72063-25GEA 1040 CZK
APOSOR72063-25G APOSOR72063-100G
Acetohydroxamic acid tech
Acetohydroxamic acid
Vzorec: C₂H₅NO₂
Bod varu: 231,4 °C
Bod tání: 88 - 90 °C
MDL Number: MFCD00009994
CAS číslo: 546-88-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III