Tisk…
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
PC501730-250MG PC501730-1G
APOSPC501730-250MGEA 7440 CZK
APOSPC501730-250MG APOSPC501730-1G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₅S
MDL Number: MFCD28801862
CAS číslo: 1351094-07-9
UN: 3265
ADR: 8,III