Tisk…
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC46365-250MG PC46365-1G PC46365-5G
APOSPC46365-250MGEA 1870 CZK
APOSPC46365-250MG APOSPC46365-1G APOSPC46365-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MDL Number: MFCD28652989
CAS číslo: 1782815-29-5