4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC305031-250MG
PC305031-1G
APOSPC305031-250MGEA
6220
CZK
APOSPC305031-250MG
APOSPC305031-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₅BrF₄O MW: 273.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD33395092 CAS číslo: 2092603-19-3 |