Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC305026-250MG PC305026-1G
APOSPC305026-250MGEA 6220 CZK
APOSPC305026-250MG APOSPC305026-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
MDL Number: MFCD22628190
CAS číslo: 1414870-67-9