Tisk…
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR942399-500MG OR942399-1G
APOSOR942399-500MGEA 19440 CZK
APOSOR942399-500MG APOSOR942399-1G
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
4-Cyclopropoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod tání: 153 - 155 °C
MDL Number: MFCD17000469
CAS číslo: 62577-90-6