Tisk…
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR927531-5G OR927531-25G OR927531-100G
APOSOR927531-5GEA 2690 CZK
APOSOR927531-5G APOSOR927531-25G APOSOR927531-100G
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,07 g/mol
Bod tání: 46…48 °C
MDL Number: MFCD04039920
CAS číslo: 141281-38-1
UN: 3261
ADR: 8,II