Tisk…
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR72155-1G OR72155-5G
APOSOR72155-1GEA 12340 CZK
APOSOR72155-1G APOSOR72155-5G
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₃
MDL Number: MFCD23993724
CAS číslo: 1515219-57-4