Tisk…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6815-100G OR6815-25G OR6815-500G
APOSOR6815-100GEA 1240 CZK
APOSOR6815-100G APOSOR6815-25G APOSOR6815-500G
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Bod tání: 122…125 °C
MDL Number: MFCD00004321
CAS číslo: 93-25-4