Tisk…
3,5-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR62164-250MG OR62164-1G OR62164-5G
APOSOR62164-250MGEA 4960 CZK
APOSOR62164-250MG APOSOR62164-1G APOSOR62164-5G
3,5-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
MDL Number: MFCD18824861
CAS číslo: 35490-74-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III