Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61186-1G OR61186-5G
APOSOR61186-1GEA 16340 CZK
APOSOR61186-1G APOSOR61186-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClIO
MDL Number: MFCD30834285
CAS číslo: 2091701-23-2