Tisk…
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC48962-250MG PC48962-1G PC48962-5G
APOSPC48962-250MGEA 6220 CZK
APOSPC48962-250MG APOSPC48962-1G APOSPC48962-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂ClFO
MDL Number: MFCD28733987
CAS číslo: 1805478-98-1
UN: 3261
ADR: 8,III