1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC37883-250MG
PC37883-1G
PC37883-5G
APOSPC37883-250MGEA
5390
CZK
APOSPC37883-250MG
APOSPC37883-1G
APOSPC37883-5G
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Vzorec:
C₈H₅BrClFO |
MDL Number:
MFCD26679371 CAS číslo: 1536939-67-9 |