Tisk…
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR944284-250MG OR944284-1G
APOSOR944284-250MGEA 1240 CZK
APOSOR944284-250MG APOSOR944284-1G
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₆O₄S
Bod tání: 48 °C
MDL Number: MFCD22209886
CAS číslo: 862728-59-4