Tisk…
Dibutyl sulphate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR924973-5G OR924973-25G OR924973-100G
APOSOR924973-5GEA 2070 CZK
APOSOR924973-5G APOSOR924973-25G APOSOR924973-100G
Dibutyl sulphate 95%
Dibutyl sulphate
Vzorec: C₈H₁₈O₄S
Bod varu: 115…116 °C
Hustota: 1,06
MDL Number: MFCD00059420
CAS číslo: 625-22-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III