2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC501813-250MG
PC501813-1G
PC501813-5G
APOSPC501813-250MGEA
5790
CZK
APOSPC501813-250MG
APOSPC501813-1G
APOSPC501813-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄Br₂F₂ MW: 285.91 g/mol |
MDL Number:
MFCD28061450 CAS číslo: 1805119-92-9 UN: 3261 ADR: 8 II |