Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501309-250MG PC501309-1G
APOSPC501309-250MGEA 6390 CZK
APOSPC501309-250MG APOSPC501309-1G
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₂BrF₄I
MW: 368.89 g/mol
MDL Number: MFCD28348581
CAS číslo: 1934934-44-7