Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC305030-250MG PC305030-1G
APOSPC305030-250MGEA 6220 CZK
APOSPC305030-250MG APOSPC305030-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335.92 g/mol
MDL Number: MFCD30748835
CAS číslo: 2092187-20-5
UN: 3265
ADR: 8 III