Tisk…
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, 1-Chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotoluene
PC1932-25G PC1932-100G
APOSPC1932-25GEA 622 CZK
APOSPC1932-25G APOSPC1932-100G
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride 98%
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₃I
Bod varu: 58 - 60/0,5 mm °C
Hustota: 1,973
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00001037
CAS číslo: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II