Tisk…
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR71110-250MG OR71110-1G
APOSOR71110-250MGEA 3540 CZK
APOSOR71110-250MG APOSOR71110-1G
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid 95%
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
MDL Number: MFCD28356796
CAS číslo: 1369866-00-1