Tisk…
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR71109-250MG OR71109-1G OR71109-5G
APOSOR71109-250MGEA 4960 CZK
APOSOR71109-250MG APOSOR71109-1G APOSOR71109-5G
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate 95%
Methyl 2-N-methylamino-6-bromobenzoate
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
MDL Number: MFCD34181145
CAS číslo: 2654087-90-6