Tisk…
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR62172-250MG OR62172-1G
APOSOR62172-250MGEA 6450 CZK
APOSOR62172-250MG APOSOR62172-1G
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₇BrClNO
MW: 272,53 g/mol
MDL Number: MFCD13619692
CAS číslo: 1208452-88-3