Tisk…
N-Methylanthranilic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Methylamino)benzoic acid
OR10023-1G OR10023-5G
APOSOR10023-1GEA 622 CZK
APOSOR10023-1G APOSOR10023-5G
N-Methylanthranilic acid 99%
N-Methylanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.16
Bod varu: 80
Bod tání: 170…172 °C
MDL Number: MFCD00002424
CAS číslo: 119-68-6