2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC501831-250MG
PC501831-1G
APOSPC501831-250MGEA
6090
CZK
APOSPC501831-250MG
APOSPC501831-1G
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₂BrF₂N MW: 217.998 g/mol Bod tání: 31…32 °C |
MDL Number:
MFCD26687961 CAS číslo: 1502090-29-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...