5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC47466-250MG
PC47466-1G
PC47466-5G
APOSPC47466-250MGEA
3540
CZK
APOSPC47466-250MG
APOSPC47466-1G
APOSPC47466-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₂BrClFN |
CAS číslo:
1892285-40-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |