4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC305029-250MG
PC305029-1G
PC305029-5G
APOSPC305029-250MGEA
4960
CZK
APOSPC305029-250MG
APOSPC305029-1G
APOSPC305029-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₂BrF₄N MW: 268.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD32265190 CAS číslo: 2091422-93-2 UN: 2811 ADR: 6.1 I |