Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61187-1G OR61187-5G OR61187-10G
APOSOR61187-1GEA 7110 CZK
APOSOR61187-1G APOSOR61187-5G APOSOR61187-10G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzonitrile 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClIN
MW: 342,3600 g/mol
MDL Number: MFCD11846071
CAS číslo: 1160574-37-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III