4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluoro-5-iodobenzene
PC501571-250MG
PC501571-1G
PC501571-5G
APOSPC501571-250MGEA
4960
CZK
APOSPC501571-250MG
APOSPC501571-1G
APOSPC501571-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄Br₂FI MW: 393.82 g/mol |
MDL Number:
MFCD18910205 CAS číslo: 1379330-38-7 UN: 3265 ADR: 8 III |