Tisk…
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-methylbenzoate
PC3446-10G PC3446-25G
APOSPC3446-10GEA 2360 CZK
APOSPC3446-10G APOSPC3446-25G
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₂
MDL Number: MFCD06203783
CAS číslo: 180636-50-4