Tisk…
Ethyl 3,4-difluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3,4-difluorobenzoate
PC3201J-25G PC3201J-100G PC3201J-500G
APOSPC3201J-25GEA 2570 CZK
APOSPC3201J-25G APOSPC3201J-100G APOSPC3201J-500G
Ethyl 3,4-difluorobenzoate 98%
Ethyl-3,4-difluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Bod varu: 96/15 mm °C
MDL Number: MFCD00272138
CAS číslo: 144267-96-9