Tisk…
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC305028-250MG PC305028-1G PC305028-5G
APOSPC305028-250MGEA 5920 CZK
APOSPC305028-250MG APOSPC305028-1G APOSPC305028-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
MDL Number: MFCD30742530
CAS číslo: 2090828-48-9