Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC250010-1G PC250010-5G
APOSPC250010-1GEA 3710 CZK
APOSPC250010-1G APOSPC250010-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Bod tání: 88 - 89 °C
MDL Number: MFCD12026306
CAS číslo: 654-97-7