Tisk…
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR956775-1G OR956775-5G
APOSOR956775-1GEA 6780 CZK
APOSOR956775-1G APOSOR956775-5G
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
MDL Number: MFCD10000926
CAS číslo: 76008-74-7