2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR70327-250MG
OR70327-1G
OR70327-5G
APOSOR70327-250MGEA
4960
CZK
APOSOR70327-250MG
APOSOR70327-1G
APOSOR70327-5G
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-5-cyclopropylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₂ |
MDL Number:
MFCD06802840 CAS číslo: 68701-47-3 |