Tisk…
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70325-250MG OR70325-1G OR70325-5G
APOSOR70325-250MGEA 4960 CZK
APOSOR70325-250MG APOSOR70325-1G APOSOR70325-5G
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Amino-3-cyclopropylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
MDL Number: MFCD32862614
CAS číslo: 2654087-87-1