Tisk…
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70323-250MG OR70323-1G OR70323-5G
APOSOR70323-250MGEA 4960 CZK
APOSOR70323-250MG APOSOR70323-1G APOSOR70323-5G
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
4-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₉BrO₂
MDL Number: MFCD32862612
CAS číslo: 2384580-34-9