Tisk…
2-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70316-250MG OR70316-1G OR70316-5G
APOSOR70316-250MGEA 4470 CZK
APOSOR70316-250MG APOSOR70316-1G APOSOR70316-5G
2-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid 95%
2-Bromo-3-cyclopropylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,08 g/mol
MDL Number: MFCD32862618
CAS číslo: 2654087-88-2