Tisk…
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR62193-250MG OR62193-1G
APOSOR62193-250MGEA 7770 CZK
APOSOR62193-250MG APOSOR62193-1G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
MW: 249.49 g/mol
Bod tání: 120…122 °C
MDL Number: MFCD18373986
CAS číslo: 202001-01-2