3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61183-250MG
OR61183-1G
OR61183-5G
APOSOR61183-250MGEA
4960
CZK
APOSOR61183-250MG
APOSOR61183-1G
APOSOR61183-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃BrClIO₂ |
MDL Number:
MFCD07780679 CAS číslo: 213771-13-2 |