Tisk…
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61182-250MG OR61182-1G OR61182-5G
APOSOR61182-250MGEA 5390 CZK
APOSOR61182-250MG APOSOR61182-1G APOSOR61182-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClIO₂
MDL Number: MFCD07780742
CAS číslo: 933585-60-5