Tisk…
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC412512-5G PC412512-10G PC412512-25G
APOSPC412512-5GEA 16530 CZK
APOSPC412512-5G APOSPC412512-10G APOSPC412512-25G
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₃
MW: 223,92 g/mol
MDL Number: MFCD07784386
CAS číslo: 871126-20-4