Tisk…
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR923452-1G OR923452-5G
APOSOR923452-1GEA 1660 CZK
APOSOR923452-1G APOSOR923452-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
Vzorec: C₉H₂₀O₂Si
Bod varu: 62/9 mm °C
Hustota: 0,863
Bod vzplanutí: 52 °C
MDL Number: MFCD02683524
CAS číslo: 77086-38-5
UN: 1993
ADR: 3,III